Fontos dokumentumok
L5044
Anti-LXRα (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-LX receptor, alpha, Anti-LXR-a, Anti-LXRA, Anti-Liver X receptor a, Anti-NR1H3, nuclear receptor subfamily 1 group H, member 3, Anti-RLD-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells expressing human LXRα
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NR1H3(10062)
mouse ... Nr1h3(22259)
rat ... Nr1h3(58852)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)