Fontos dokumentumok
L4897
Luteinizing hormone releasing hormone salmon
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
GnRH, Gonadoliberin, Gonadotropin releasing hormone, LH-RH
Teszt
≥97% (HPLC)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)C(Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)C(Cc6cnc[nH]6)NC(=O)C7CCC(=O)N7)C(=O)N8CCCC8C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C60H73N15O13/c1-32(2)20-47(60(88)75-19-7-12-49(75)59(87)65-28-50(61)78)73-55(83)44(22-34-25-63-40-10-5-3-8-38(34)40)69-52(80)29-66-53(81)43(21-33-13-15-37(77)16-14-33)70-58(86)48(30-76)74-56(84)45(23-35-26-64-41-11-6-4-9-39(35)41)71-57(85)46(24-36-27-62-31-67-36)72-54(82)42-17-18-51(79)68-42/h3-6,8-11,13-16,25-27,31-32,42-49,63-64,76-77H,7,12,17-24,28-30H2,1-2H3,(H2,61,78)(H,62,67)(H,65,87)(H,66,81)(H,68,79)(H,69,80)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,82)(H,73,83)(H,74,84)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMJREATYWWNIKX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GNRH1(2796) , GNRHR(2798)
mouse ... GNRH1(14714) , GNRHR(14715)
rat ... GNRH1(25194) , GNRHR(81668)
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges