Fontos dokumentumok
K7250
Sigma-Aldrich
Kidney acetone powder porcine
Type II
Szinonimák:
Porcine Kidney Acetone Extract
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.26
típus
Type II
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Kidney acetone powder porcine has been used to hydrolyze folates.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Study of wheat breakfast rolls fortified
with folic acid
European Journal of Nutrition, 279-286 (2002)
Nutritional characterization of traditional and improved dihe,
alimentary blue-green algae from the lake Chad region in Africa
Marina Carcea
Food Sci. Technol., 753-763 (2015)