Merck
L8917
Sigma-Aldrich
LookOut® DNA Erase
Spray reagent for DNA decontamination of equipment and surfaces.
Szinonimák:
DNA decontamination spray
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Minőségi szint
form
liquid
tárolási körülmény
dry at room temperature
technika/technikák
DNA purification: suitable
alkalmazás(ok)
microbiology
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
Both the 250 ml spray reagent (Product Number L8917) and the 1 L refill (Product Number L9042) are supplied ready-to-use.
LookOut™ DNA Erase is a potent, ready-to-use solution for rapid DNA decontamination of surfaces in laboratories. This reagent is characterized by its high efficiency. The decontamination spray completely destroys DNA within 60 seconds of surface treatment. The solution contains a unique combination of DNA destroying and surface active agents.
Biokémiai/fiziológiai hatások
LookOut DNA Erase may be applied to steel, glass, ceramic, plastic, rubber, or precious metals including laboratory equipment and pipettors. It should not be applied on light and non-ferrous metals. For other sensitive surfaces, test in a small area before applying.
Jogi információk
LookOut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Áttekintés a megfelelő sejtkultúra-laboratóriumi biztonság fenntartásáról, beleértve a laboratóriumi kockázatértékelés, a felületi fertőtlenítés, a biológiai veszélyek és a hulladékok eltávolításának lépéseit. Ingyenes ECACC kézikönyv letöltése.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.