Merck
J3955
Sigma-Aldrich
JTC-801
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(4-amino-2-methylquinolin-6-yl)-2-(4-ethylphenoxymethyl)benzamide hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H25N3O2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
447.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
tan
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CCc1ccc(OCc2ccccc2C(=O)Nc3ccc4nc(C)cc(N)c4c3)cc1
InChI
1S/C26H25N3O2.ClH/c1-3-18-8-11-21(12-9-18)31-16-19-6-4-5-7-22(19)26(30)29-20-10-13-25-23(15-20)24(27)14-17(2)28-25;/h4-15H,3,16H2,1-2H3,(H2,27,28)(H,29,30);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQLIYKXNAXKMBL-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
JTC-801 is a nociceptin/orphanin FQ peptide (NOP) receptor antagonist.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
G Delaney et al.
Journal of neuroendocrinology, 24(12), 1527-1541 (2012-07-28)
Central nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ)-expressing neurones are abundantly expressed in the hypothalamus and limbic system and are implicated in the regulation of activity of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) and stress responses. We investigated the role of the endogenous N/OFQ receptor (NOP)
Keiichi Hiramoto et al.
Photodermatology, photoimmunology & photomedicine, 33(2), 84-91 (2017-01-01)
We previously reported that ultraviolet (UV) A eye irradiation reduces the ulcerative colitis induced by dextran sodium sulfate (DSS). This study examined the effects of UVA on colon carcinoma induced by azoxymethane (AOM) and DSS. We irradiated the eyes of