Fontos dokumentumok
I9890
m-Iodobenzylguanidine hemisulfate salt
≥98% (HPLC and TLC)
Szinonimák:
MIBG
Teszt
≥98% (HPLC and TLC)
szennyeződések
<0.5% Free iodobenzylamine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCc1cccc(I)c1.NC(=N)NCc2cccc(I)c2
InChI
1S/2C8H10IN3.H2O4S/c2*9-7-3-1-2-6(4-7)5-12-8(10)11;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5H2,(H4,10,11,12);(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNACDNPGABUBFR-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3