MABE1130
Anti-Hsp70/Hsp72 Antibody, clone 2H9
clone 2H9, from mouse
Szinonimák:
Heat shock 70 kDa protein 1A, Heat shock 70 kDa protein 1, HSP70.1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2H9, monoclonal
faj reaktivitás
bovine, human
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HSPA1A(3303)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Hsp70/Hsp72 expression and siRNA-mediated Hsp70 down-regulation in HeLa cells (Rohde, M., et al. (2005). Genes Dev. 19(5):570-582).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the heat schock-inducible Hsp70/Hsp72, but not the constitutively expressed HSPA8/Hsc70 (HSC73) in heat shock protein preparations from bovine skeletal muscle and human myocardium tissue (Demidov, O.N., et al. (1999). Eur. J. Cardiothorac. Surg. 16(4):444-449).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected heat shock-induced Hsp70 expression in four human leukemia cell lines (U937, Jurkat, Molt4, HL60), but not in murine myeloma NSO cells (Lasunskaia, E.B., et al. (1997). Apoptosis. 2(2):156-163).
Epigenetics & Nuclear Function
Chaperones
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Hsp70/Hsp72 in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1