Fontos dokumentumok
HS81121A
Inoculating Needle/Loops
loop volume 1 μL,
flexible
, sterile, blue
About This Item
UNSPSC kód:
41122103
NACRES:
NB.51
Anyagok
blue
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS81121A
hurok térfogat
1 μL
Általános leírás
The Inoculating Needle/Loops combination provides choice to spread or pick colonies and cultures. Transfer bacterial cultures without risk of contamination.
Tulajdonságok és előnyök
  • Use loop end to uniformly streak a gel surface
  • Use needle end for removal of colonies
  • Constructed of flexible polypropylene
  • Sterile, 20 per zip bag with lot-to-lot traceability
  • Disposable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)