Fontos dokumentumok
HS81121D
Inoculating Needle/Loops
loop volume 10 μL, Rigid, sterile, blue
Szinonimák:
Inoculating loops, Inoculation needles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
material
blue
sterilitás
sterile
Jellemzők
Rigid
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS81121D
hurok térfogat
10 μL
Általános leírás
The Inoculating Needle/Loops combination provides choice to spread or pick colonies and cultures. Transfer bacterial cultures without risk of contamination.
Tulajdonságok és előnyök
  • Use loop end to uniformly streak a gel surface
  • Use needle end for removal of colonies
  • Constructed of flexible polypropylene
  • Sterile, 20 per zip bag with lot-to-lot traceability
  • Disposable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)