Fontos dokumentumok
BR452201
BRAND® Inoculation loop with needle, disposable
volume 1 μL, white, sterile; γ-irradiated
Szinonimák:
Inoculation loops
About This Item
UNSPSC kód:
41161502
NACRES:
NB.22
material
polystyrene
white
sterilitás
sterile; γ-irradiated
kiszerelés
pack of 1000 ea
pkg of 1000 ea (50 bags of 20)
gyártó/kereskedő neve
BRAND 452201
térfogat
1 μL
Általános leírás
For inoculation of nutrient media. Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both ends. High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface. γ-ray sterilized.
Tulajdonságok és előnyök
• Sterile (SAL 10-6)• High flexibility for agar-saving smears• Usable at both ends
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)