Fontos dokumentumok
I8263
Inoculating Loop
loop size 1 μL
Szinonimák:
inoculating loops, inoculation loop, inoculation loops
About This Item
UNSPSC kód:
41161502
NACRES:
NB.22
material
polystyrene
sterilitás
sterile; γ-irradiated
hurokméret
1 μL
szín
color-coded blue
Általános leírás
Loops are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface. Disposable inoculating loops do not require flaming and thus eliminate the risk of infection. Loops are not calibrated.
Kiszerelés
In tray packs containing 10 loops
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)