Fontos dokumentumok
HS234634
Pipette Tip Disposal Box
clear (disposal box)
Méret kiválasztása
1 EACH
56 050,00 Ft
56 050,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EACH
56 050,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.01
56 050,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
acrylic
clear (disposal box)
Jellemzők
Pipette tips
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS234634
H × Sz × Ma
154 mm × 171 mm × 206 mm
Általános leírás
  • The 3/8 in. (10 mm) thick acrylic provides protection from Beta radiation
  • The large, hinged lid allows easy disposal of contents
  • Use in conjunction with small biohazard disposal bags, if hazardous fluids are not acrylic friendly
The Pipette Tip Disposal Box′s quick flip of port cover makes tip ejection easy. It is convenient for one-handed disposal of used pipette tips and eliminates any need to handle pipette tips used with hazardous. fluids.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)