Fontos dokumentumok
BR28925
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 235-305 mm pipettes
Szinonimák:
Pipette container, Pipette holder, Storage case
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NB.13
material
aluminum
Jellemzők
Holds 235-305 mm pipettes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 28925
Általános leírás
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)