Fontos dokumentumok
HS1425A
Diamond shaped weigh boats
polystyrene, volume 25 mL, white, anti-static
Szinonimák:
weigh dish, weighing boat, weighing dish, weighing pan
Méret kiválasztása
500 EA
23 730,00 Ft
23 730,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 EA
23 730,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.35
23 730,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
polystyrene
kiszerelés
pk of 500
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS1425A
H × Sz × Ma
71 mm × 46 mm × 14 mm
térfogat
25 mL
szín
white
Általános leírás
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
  • Wide, flat bottom to resist tipping
  • Antistatic versions available
  • 2 color and 4 sizes
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Pack of 500
  • Disposable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)