Merck
HS1419A
Pour Boat Weighing Dishes
small, white polystyrene, pack of 500 ea
Szinonimák:
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
500 EA
25 300,00 Ft
25 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.71
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
white polystyrene
kiszerelés
pack of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS1419A
H × Sz × Ma
43 mm × 58 mm × 13 mm
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
HS1419BHS120226HS120225
material
white polystyrene
material
white polystyrene
material
white polystyrene (Anti-static)
material
white polystyrene (Anti-static)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1419A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1419B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120226
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120225
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
L × W × H
43 mm × 58 mm × 13 mm
L × W × H
83 mm × 132 mm × 26 mm
L × W × H
83 mm × 132 mm × 26 mm
L × W × H
43 mm × 58 mm × 13 mm
Általános leírás
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
The Pour-Boat Weighing Dish is flexible and features smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Tulajdonságok és előnyök
  • Design easily dispenses samples without flexing the dish
  • Flat-bottom dishes are made from 12-mil thick polystyrene for better strength, stability, and handling
  • Color contrast to ensure sample is completely removed
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • FDA/food-grade compliant
  • Disposable
  • Manufactured and packaged in a clean room
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • pour-spout design easily dispenses samples without flexing the dish
  • flat-bottom dishes are made from 12 mil think polystyrene for better strength, stability, and handling
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)