HS120880
Weigh Boat
size small, square white polystyrene, anti-static, capacity 10 mL, sterile; electron beam irradiated
Szinonimák:
weighing dish, weigh boat
About This Item
Javasolt termékek
material
square white polystyrene
méret
small
sterilitás
sterile; electron beam irradiated
Jellemzők
anti-static
kiszerelés
pack of 200 ea (40 x packs of 5 ea)
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific 120880
H × Sz × Ma
1.8 in. (4.6 cm) × 1.8 in. (4.6 cm) × .3 in. (.8 cm)
kapacitás
10 mL
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- temperature range -10 to 70C
- disposable
- shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
- rounded corners simplify transfer
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)