Fontos dokumentumok
HS120262
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
natural, pk of 10, Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NB.22
material
polypropylene
Jellemzők
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
kiszerelés
pk of 10
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS120262
technika/technikák
cryopreservation: suitable
lyuk átmérő
12 mm
szín
natural
Általános leírás
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Jogi információk
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC