Fontos dokumentumok
HS2860A
TrueNorth® Cardboard Cryovial Box and Lid
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 2 in., white, pk of 12
Szinonimák:
cryovial storage, freezer box
About This Item
UNSPSC kód:
41123304
NACRES:
NB.22
material
cardboard
Jellemzők
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
kiszerelés
pk of 12
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS2860A
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H × Sz × Ma
5.2 × 5.2 × 2 in.
méret
133x133x50 mm
szín
white
Tulajdonságok és előnyök
  • It stores small samples and tubes.
  • Store in mechanical freezers or vapor phase LN2 at -196ºC.
  • Use tubes that can be stored at the required temperature.
  • Colors make it simple to identify and categorize items.
  • Bottom vent holes enable efficient circulation and evacuation of cold air, vapor, or LN2.
  • All box footprints are 13.3 x 13.3 cm, select from two different heights
  • Autoclaving is not recommended.
Egyéb megjegyzések
Order partitions separately.
Jogi információk
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)