HS120367
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 16 x 50 mL tubes, blue, pk of 10
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NB.22
Javasolt termékek
Anyagok
polypropylene
Jellemzők
Holds 16 x 50 mL tubes
kiszerelés
pk of 10
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS120367
technika/technikák
cryopreservation: suitable
lyuk átmérő
31.6 mm
szín
blue
Általános leírás
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Jogi információk
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)