Fontos dokumentumok
HS120033
50-Well microtube storage box, for 1.5-2.0 mL tubes
assorted colors, Blue, Green, Purple, Yellow, Orange, polypropylene
Szinonimák:
microtube storage, vial box
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NB.12
material
polypropylene
Jellemzők
Holds 50 x 1.5-2.0 mL tubes
kiszerelés
pkg of 5
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS120033
méret
142x92x56 mm
szín
assorted colors, Blue, Green, Purple, Yellow, Orange
Általános leírás
Ideal for sample or case study storage.
  • Made from polypropylene
  • Great for smaller storage requirements of 1.5/2.0 mL microtubes or cryogenic vials
  • Easy-open hinged lid with snap clasp
  • Tubes: 1.5/2.0 mL
  • Wells: 50
  • Well Dia: 12.3 mm
  • Dimensions: 5.6 x 3.6 x 2.2 in (14.2 x 9.2 x 5.6 cm)
  • Packaging: 5/pk
  • Autoclavable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)