Merck
EP0030119819
Eppendorf® Tube Rack for 1.5 and 2.0 mL Tubes
Holds 36 x 1.5-2 mL tubes, 3 rows of 12 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
Szinonimák:
Eppendorf rack
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
2 EA
23 700,00 Ft
23 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.12
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
polypropylene
Jellemzők
autoclavable
3 rows of 12 wells each
Holds 36 x 1.5-2 mL tubes
kiszerelés
pkg of 2 pieces
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 30119819
szín
white
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
EP0030119827EP0030119800EP0030119835
manufacturer/tradename
Eppendorf® 30119819
manufacturer/tradename
Eppendorf® 30119827
manufacturer/tradename
Eppendorf® 30119800
manufacturer/tradename
Eppendorf® 30119835
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene , white
feature
autoclavable, Holds 36 x 1.5-2 mL tubes, 3 rows of 12 wells each
feature
autoclavable, 12 wells (2 rows of 6 wells each), Holds 12 x 5-15 mL tubes
feature
autoclavable, 3 rows of 16 wells each, Holds 48 x 0.5 mL tubes
feature
autoclavable, Holds 12 x 5-15 mL tubes
packaging
pkg of 2 pieces
packaging
pkg of 2 pieces
packaging
pkg of 2 pieces
packaging
pkg of 2 pieces
color
white
color
white
color
white
color
white
Általános leírás
Eppendorf® Tube Rack for 1.5 and 2.0 mL Tubes are suitable for all laboratory protocols that require efficient and reliable processing, transport, and short-term storage of sample vessels in benchtop racks.
Tulajdonságok és előnyök
  • The design of the racks allows for both stackings within one rack format and between all rack variants, which helps to save valuable laboratory space when the racks are not in use.
  • The centrifuge racks are equipped with non-slip silicone feet and a tilt-proof footprint design to ensure safe handling and stability.
  • The wavelike design of the racks arranges tube rows at different heights, making it easy to access and identify the reaction vessels.
  • The racks are constructed using polypropylene (PP), providing them with high resistance to chemicals and physical stress.
  • The dimensions of the racks are optimized for space-saving, maintaining a perfect tube position-to-footprint arrangement without compromising tube handling capabilities.
  • The racks offer high flexibility as they can accommodate both 1.5 mL and 2.0 mL tubes. Each tube position is numbered, facilitating quick and easy orientation and ensuring error-free handling of the tubes.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)