HS120032
50-Well microtube storage box, for 1.5-2.0 mL tubes
natural, polypropylene
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NB.12
Javasolt termékek
Anyagok
polypropylene
Jellemzők
Holds 50 x 1.5-2.0 mL tubes
kiszerelés
pkg of 5
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS120032
méret
142x92x56 mm
szín
natural
Általános leírás
Ideal for sample or case study storage.
- Made from polypropylene
- Great for smaller storage requirements of 1.5/2.0 mL microtubes or cryogenic vials
- Easy-open hinged lid with snap clasp
- Tubes: 1.5/2.0 mL
- Wells: 50
- Well Dia: 12.3 mm
- Dimensions: 5.6 x 3.6 x 2.2 in (14.2 x 9.2 x 5.6 cm)
- Packaging: 5/pk
- Autoclavable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)