HPA074762
Anti-AQP9
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Szinonimák:
HsT17287, SSC1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:200-1:500
immunogén szekvencia
IEIHHPEPDSVFKAEQSEDKPEKYELSVI
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AQP9(366)
Immunogén
Sequence
IEIHHPEPDSVFKAEQSEDKPEKYELSVI
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)