Fontos dokumentumok
SAB4301752
Sigma-Aldrich
Anti-AQP9
affinity isolated antibody
Szinonimák:
AQP-9, HsT17287, SSC1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
elérési szám
NP_066190
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AQP9(366)
Immunogen
Synthetic peptide of human AQP9
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Yasutaka Yamada et al.
American journal of clinical and experimental urology, 7(1), 11-30 (2019-03-25)
Analyses of our previously determined microRNA (miRNA) expression signature of renal cell carcinoma (RCC) and The Cancer Genome Atlas (TCGA) database revealed that both strands of the pre-miR-532-duplex-miR-532-5p (the guide strand) and miR-532-3p (the passenger strand)- are closely associated with