AB3091
Anti-Aquaporin 9 Antibody
Chemicon®, from chicken
Szinonimák:
AQP9
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Aqp9(65054)
Általános leírás
A new member of AQP family, Aquaporin-9 (AQP9), has been cloned from human leukocytes by homology cloning (Ishibashi et al. 1997). It is mostly homologous with AQP3 and AQP7 (54-48% identity). AQP9 (295 AA) is primarily expressed in peripheral leukocytes, and lesser amounts in liver, lung and spleen. AQP9 is permeable to water and urea. Unlike AQP3 and AQP7, it did not facilitate glycerol transport. AQP families of proteins are predicted to contain six transmembrane domains. The N and C-terminus are predicted to be cytoplasmic.
Egyediség
Rat. The immunogen peptide has 94% conservation with mouse and 72% conservation with the human Aquaporin-9. Species reactivity has not been confirmed.
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
ELISA: 1:100,000 using 50-100 ng of control peptide per well.
Immunohisto/cytochemistry: We recommend using the affinity purified antibody at 2-10 μg/mL in paraformaldehyde fixed sections of tissues. Adherent cells can be fixed with 50% methanol-50% acetone or 1% paraformaldehyde.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2