C270
Monoclonal Anti-Calpastatin antibody produced in mouse
clone 1F7E3D10, ascites fluid, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-BS-17, Anti-PLACK
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1F7E3D10, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, rat, bovine, pig
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:200
western blot: 1:5,000
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CAST(831)
rat ... Cast(25403)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?