MABT1579
Anti-Cadherin 6 Antibody, clone 2B6-D8
Szinonimák:
Kidney cadherin;K-cadherin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2B6-D8, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 88.31 kDa
observed mol wt ~120 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 100 μL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
Extracellular domain
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDH6(1004)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cadherin-6 in Human kidney tissue lysate.
Tested Applicaitions
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cadherin-6 in Western Blotting applications (Shimazui, T., et al. (1998). Clin Cancer Res. 4(10); 2419-24).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Cadherin-6 in Immunohistochemistry applications (Shimazui, T., et al. (1998). Clin Cancer Res. 4(10); 2419-24).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1