AB5636P
Anti-Cannabinoid Receptor 1 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
CB1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CNR1(1268)
mouse ... Cnr1(12801)
Egyediség
Immunogén
1990; Shire et al. 1995; Matsuda et al. 1990; Ho et al. 1996; Chakraborty et al. 1995).
Alkalmazás
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Cat. No. AG357) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2