Fontos dokumentumok
SYNF240100
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 65 mm × 80 mm, fits 100 mL flasks
Szinonimák:
Synthware F240100,
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
aluminum flask
Csatlakozó
Joints neck (80)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F240100
belső átmérő × külső átmérő
65 mm × 80 mm
I.D. × depth
8 cm × 6.5 cm
lombikkapacitás
100 mL
Általános leírás
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)