Merck
E2376
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-N,N′-bis(acetoacetamide)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.25
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
SMILES string
CC(=O)CC(=O)NCCNC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C10H16N2O4/c1-7(13)5-9(15)11-3-4-12-10(16)6-8(2)14/h3-6H2,1-2H3,(H,11,15)(H,12,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLZDEEDOBAPARF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)