Fontos dokumentumok
H4149
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 60 antibody produced in mouse
clone LK1, ascites fluid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LK1, monoclonal
molekulatömeg
antigen 60 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rat, human, chicken
technika/technikák
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:400 using cultured human foreskin fibroblast extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HSPD1(3329)
rat ... Hspd1(63868)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- Immunoblotting
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry
- Immunoelectron microscopy
- Double immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?