Fontos dokumentumok
GERPN4201
AMDEX Sheep Anti Mouse IgG-HRP
Cytiva RPN4201
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
application:
citations:
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 0.5 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva RPN4201
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Sheep Anti-Mouse IgG-HRP. Sheep anti-mouse IgG conjugated to multiple HRP molecules on a Dextran backbone.
Tulajdonságok és előnyök
  • It can be used in direct substitution for a standard anti-mouse HRP conjugate, without the need to alter existing protocols.
  • It is important to optimize the dilution by setting up a range test.
  • Option to reduce incubation times.
  • Choice of six novel reagents.
  • Well-controlled nonspecific binding properties.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 30 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
AMDEX is a trademark of Cytiva
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)