Fontos dokumentumok
GE29-0486-65
HiTrap Protein L
Cytiva 29-0486-65, pack of 1 mL
Szinonimák:
Protein L chromatography
Méret kiválasztása
1 PKG
113 500,00 Ft
113 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 PKG
113 500,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
23151816
NACRES:
NA.56
113 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
kiszerelés
pack of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 29-0486-65
elérhetőség
not available in North America
tárolási körülmény
(20% Ehtanol)
Paraméterek
5 bar
oszlop belső átmérő
7 mm
Mátrix
rigid, highly cross-linked agarose
átlagos részecskeméret
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
Működési tartomány
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
alkalmasság
suitable for bioprocess medium
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
HiTrap™ Protein L columns are prepacked with Capto™ L affinity chromatography resin for purification of antibody fragments containing the kappa light chain. This resin combines a rigid, high-flow agarose matrix with the immunoglobulin-binding recombinant protein L ligand, which has a strong affinity to the variable region of antibody kappa light chains.
Alkalmazás
Affinity chromatoghraphy; capture of antibodies and antibody fragments such as Fab fragments, scFv, and Dabs.
Tulajdonságok és előnyök
  • Suitable for the capture of a wide range of antibody fragments such as antigen-binding fragments (Fabs), domain antibodies (dAbs), and single-chain variable fragments (scFvs).
  • Enables a platform approach to antibody fragment purification.
  • High binding capacity, low ligand leakage, and selectivity for a broad range of antibody fragments reduces process time and amount of resin.
  • Convenient for process development, as well as small-scale purification.
  • HiTrap™ format enables easy connection to a syringe, peristaltic pump, or chromatography system such as an ÄKTA™ system.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Jogi információk
HisTrap is a trademark of Cytiva
kapcsolódó termék
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Philipp A Kronenberg et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 13, 1162530-1162530 (2023-04-04)
Alveolar (AE) and cystic echinococcosis (CE) are severe parasitic zoonoses caused by the larval stages of Echinococcus multilocularis and E. granulosus sensu lato, respectively. A panel of 7 monoclonal antibodies (mAbs) was selected against major diagnostic epitopes of both species.