GE28-4010-81
HiTrap® _HiPrep™ 1/16 in. Male Connector For Akta Design
Cytiva 28-4010-81, pack of 8 pieces
Javasolt termékek
material
polypropylene
Jellemzők
wetted part
kiszerelés
pack of 8 pieces
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-4010-81
Általános leírás
Connector 1/16" male to use with ÄKTA start, ÄKTA go, ÄKTA pure, and ÄKTA avant.
Tulajdonságok és előnyök
- Fingertight
- Narrow
- For connecting HiTrap and HiPrep columns
Jogi információk
HiPrep is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)