GE29-0485-65
HiTrap® TALON® Crude
Cytiva 29-0485-65, pack of 1 mL
About This Item
Javasolt termékek
ligand
TALON® Superflow Cobalt-IMAC
kiszerelés
pack of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 29-0485-65
elérhetőség
not available in North America
parameter
1 ml/min - 4 ml/min flow rate
3 bar
oszlop belső átmérő
7 mm
Mátrix
6% cross-linked agarose
részecskeméret
60-160 μm
cleaning
2-14(Co2+-stripped medium)
Működési tartomány
3-12(Co2+-stripped medium)
kapacitás
≥20 mg binding capacity (histidine-tagged protein)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Columns prepacked with cobalt-based chromatography media designed for purification of histidine-tagged recombinant proteins by immobilized metal affinity chromatography (IMAC).
- Suitable for IMAC purification of histidine-tagged proteins when Ni2+ is not the optimal choice of metal ion.
- Compatible with commonly used IMAC reagents and appropriate for purifying proteins under native or denaturing conditions.
- Prepacked HiTrap TALON crude columns save time by allowing the application of unclarified samples directly, minimizing labor and degradation of proteins.
- HiTrap TALON crude columns allow repeated runs without stripping, cleaning, or Co2+ recharging.
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Follow established procedures for recombinant protein expression, growth, induction, and cell lysis optimization.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
This page describes manual and automated purification of histidine-tagged recombinant proteins using Cytiva products
Protocols
This page shows how to purify histidine-tagged proteins using TALON Superflow from Cytiva.
How to isolate proteins from inclusion bodies using Cytiva products.
Hogyan izoláljunk fehérjéket zárványtestekből a Cytiva termékek segítségével.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.