GE28-9893-31
HiLoad® 16/600 Superdex® 30 pg
Cytiva 28-9893-31, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 34 μm avg. part. size
About This Item
Javasolt termékek
material
bed support (polyamide)
glass column
polypropylene fiber (reinforced glass)
molekulatömeg
<10000 Da (globular proteins)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9893-31
parameter
<1.0 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.3 Mpa (42 psi)
ágytérfogat
120 mL
oszlop H × belső átmérő
60 cm × 16 mm
matrix
agarose dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
mátrix aktív csoport
dextran-agarose phase
dextran-agarose phase
átlagos részecskeméret
34 μm
cleaning
1-14
working range
3-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High resolution with short run times and good recovery.
- High capacity at high flow rates.
- Separations can be scaled up to production levels.
- Prepacked for convenience and reproducibility.
- 1/16” fittings for convenient connections to ÄKTA® design systems.
Alkalmasság
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Cikkek
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protocols
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Related Content
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.