Fontos dokumentumok
GE29321907
Superdex® 75 Increase HiScale®
column thread × L (16/40) (40 cm), Cytiva 29321907
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
NB.21
Jellemzők
Sample volume up to 3.2 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 29321907
parameter
2 Mpa max. pressure
ágy térfogat × Mé × H
(80 mL) (16 mm) (400 mm)
Oszlopmenet × H
(16/40) (40 cm)
Általános leírás
HiScale columns, packed with new-generation SEC resins, provide the highest resolution among preparative SEC columns from Cytiva.
If you like our new-generation Superdex Increase and Superose Increase size exclusion chromatography (SEC) columns, but need to purify larger volumes of up to 8.5 mL, we can pack the resin for you in HiScale columns.
HiScale columns are packed on demand for you with Superdex 200 Increase, Superdex 75 Increase, and Superose 6 Increase SEC (gel filtration) resins. The columns are available in two sizes: 16 × 400 mm and 26 × 400 mm. These two column sizes enable purification of sample volumes up to 3.2 and 8.5 mL, respectively.
Tulajdonságok és előnyök
  • High-resolution SEC columns—small particle size and narrow particle size distribution of the packed resin ensures highly pure protein.
  • HiScale columns packed with SEC resins on demand, please request a quote.
Jogi információk
HiScale is a registered trademark of Cytiva
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
96.8 °F
Lobbanási pont (C)
36 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)