GE28-9893-32
HiLoad® 26/600 Superdex® 30 pg
Cytiva 28-9893-32, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 34 μm avg. part. size
About This Item
Javasolt termékek
material
bed support (polyamide)
glass column
glass fiber (polypropylene reinforced)
molekulatömeg
<10000 Da (globular proteins)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9893-32
parameter
<13 mL sample volume
<2.6 mL/min flow rate
0.3 Mpa (42 psi)
ágytérfogat
320 mL
oszlop H × belső átmérő
60 cm × 26 mm
matrix
agarose-dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
mátrix aktív csoport
dextran-agarose phase
dextran-agarose phase
átlagos részecskeméret
34 μm
cleaning
1-14
working range
3-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Alkalmasság
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Cikkek
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protocols
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Related Content
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.