GE28-9782-44
HiScreen™ Ni Fast Flow
Cytiva 28-9782-44
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9782-44
parameter
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
22 psi
ágyméret
7.7 mm × 100 mm
ágytérfogat
4.7 mL
oszlop belső átmérő
7.7 mm
Mátrix
6% cross-linked agarose
részecskeméret
45-165 μm
átlagos átmérő
90 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Működési tartomány
3-12(Ni2+-stripped medium.)
kapacitás
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
alkalmasság
suitable for bioprocess medium
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
HiScreen™ Ni FF is prepacked with the BioProcess chromatography medium Ni Sepharose™ 6 Fast FLow which has high binding capacities for
histidine-tagged Proteins and minimal Ni2+ leakage.
Tulajdonságok és előnyök
- High binding capacity, approx. 40 mg/mL medium and negligible leakage of Ni2+.
- Prepacked, ready-to-use columns for convenient process development.
- Excellent choice for method optimization and parameter screening due to the 10 cm bed height.
- Easy connection in series to achieve 20 cm bed height.
- Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same linear fluid velocity
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
Protocols
Ni Sepharose 6 Fast Flow purifies histidine-tagged proteins efficiently, offering high cross-linked agarose beads with Ni2+ ions.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.