Merck
GE28-9852-55
Protein G GraviTrap
Cytiva 28-9852-55, pack of 10 × 1 mL
Szinonimák:
GraviTrap for Protein G, High Performance GraviTrap, Protein G GraviTrap
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106500
NACRES:
NA.56
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
kiszerelés
pack of 10 × 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9852-55
tárolási körülmény
(20% Ethanol)
ágytérfogat
1 mL
kapacitás
~20 mg binding capacity (human IgG)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Protein G GraviTrap includes ten ready-to-use columns prepacked with 1 mL of Protein G Sepharose 4 Fast Flow.
Protein G GraviTrap are prepacked gravity-flow columns designed for fast and efficient manual purification of monoclonal and polyclonal antibodies, antibody fragments from cell culture supernatant, and biological fluids. The antibodies are simply captured with high specificity on protein G ligands in gravity-flow columns. You do not need any other instrument with this protocol because the entire process relies on the flow of gravity. The yield varies from 20 to 50 mg of purified antibodies depending on the ligand you use. The columns are reusable up to five times.
Alkalmazás
Fast and efficient manual purification of monoclonal and polyclonal antibodies
Tulajdonságok és előnyök
  • Prepacked gravity-flow columns provide convenience, save time, and increase the reliability of your results.
  • Purification of antibodies in 30 min allows you to quickly obtain and store your target protein in order to avoid the inherent dangers of protein instability and degradation associated with slow and long purification runs.
  • High purity and recovery with purity >95% in one step and recovery typically 70% to 80%.
  • High binding capacity such as Protein G GraviTrap ~ 20 mg human IgG/column
Elkészítési megjegyzés
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
GraviTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Daniel Neumeier et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(18), e2113766119-e2113766119 (2022-04-30)
The capacity of humoral B cell-mediated immunity to effectively respond to and protect against pathogenic infections is largely driven by the presence of a diverse repertoire of polyclonal antibodies in the serum, which are produced by plasma cells (PCs). Recent
Cikkek
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Protokollok
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G GraviTrap from Cytiva.