GE28-9365-49
HiPrep™ Heparin Fast Flow 16/10
Cytiva 28-9365-49
Szinonimák:
Heparin affinity chromatography
About This Item
Javasolt termékek
ligand
porcine heparin
form
prepacked column
keresztkötés
cross-linked
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9365-49
tárolási körülmény
(20% ethanol containing 0.05 M sodium acetate)
parameter
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
2 ml/min - 10 ml/min flow rate
22 psi
technika/technikák
liquid chromatography (LC): suitable
ágyméret
16 mm × 100 mm
ágytérfogat
20 mL
oszlop belső átmérő
16 mm
matrix
6% cross-linked agarose
mátrix aktív csoport
heparin
részecskeméret
45-165 μm
átlagos átmérő
90 μm
cleaning
4-13
working range
4-12
alkalmasság
suitable for bioprocess medium
elválasztástechnika
affinity
Általános leírás
Alkalmazás
Heparin is a mucopolysaccharide consisting of a repeating dimer of α-L-dipyranuronic acid 2-sulfate, and 2-deoxy-2-sulfamino-α-D-glucopyranose 6-sulfate, with a molecular weight range of 5 000 to 30 000.
Tulajdonságok és előnyök
- 20 mL column optimized for convenient scale-up purification .
- Immobilized heparin is used for purification of antithrombin III, coagulation factors, and other plasma Proteins.
- Simple operation with single pump configurations, as well as ÄKTA® design systems.
- Excellent flow characteristics.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Cikkek
This page shows how to remove serine proteases, e.g. thrombin and trypsin, and zymogens from recombinant products using HiTrap Benzamidine FF and Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow from Cytiva.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocols
This page shows how to purify or remove DNA-binding proteins with Heparin Sepharose High Performance, Heparin Sepharose 6 Fast Flow, Capto Heparin from Cytiva.
This page shows how to use heparin in the separation of DNA binding proteins used in HiTrap Heparin HP, HiPrep 16/10 Heparin FF and Heparin Sepharose 6 Fast Flow products from Cytiva.
Affinity chromatography tags like GST fusion proteins facilitate separations in various purification products from Cytiva.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.