NXF-00
Natrix® Q Micro
Szinonimák:
Natrix® Q Membrane Adsorber
About This Item
Javasolt termékek
material
media (Macroporous Polymer)
polypropylene device
leírás
Natrix® Q Micro
termékcsalád
Natrix®
kiszerelés
pack of 10 × 0.2 mL (devices)
parameter
1-5 mL/min flow rate
75 psi max. pressure
pórusméret
0.4 μm pore size
szerelvény
female inlet and outlet (luer)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
elválasztástechnika
strong anion exchange
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Cikkek
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Related Content
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically polishing chromatography and the relevant associated products.
Tudjon meg többet a mAb downstream feldolgozásról, pontosabban a polírozó kromatográfiáról és a kapcsolódó termékekről.