GE17-5444-10
Capto™ adhere
Cytiva 17-5444-10, pack of 25 mL
About This Item
Javasolt termékek
ligand
N-benzyl-N-methyl ethanolamine
leírás
Ion Exchanger Type (value)
kiszerelés
pack of 25 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-5444-10
Mátrix
highly cross-linked agarose
átlagos részecskeméret
75 (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning in place
2-14(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
Működési tartomány
3-12
alkalmasság
suitable for bioprocess medium
Általános leírás
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Cikkek
In these studies, the binding capacity for MAbs and the efficiency in the clearance of impurities using Capto adhere ImpRes in bind/elute mode was evaluated.
Description of viral clearance using Capto adhere from Cytiva.
Capto adhere from Cytiva is a multimodal strong anion exchanger for BioProcess applications.
This page describes the difference between bind/elute and flowthrough modes in multimodal chromatography using Cytiva products.
Protocols
Capto adhere ImpRes is a cost-effective and flexible chromatography medium from Cytiva, designed for high-resolution polishing of MAbs.