GE17-1279-01
rProtein A Sepharose™ Fast Flow
Cytiva 17-1279-01, pack of 5 mL
Szinonimák:
Fast Flow Sepharose, Protein A Sepharose
About This Item
Javasolt termékek
ligand
recombinant protein A (E. coli)
kiszerelés
pack of 5 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-1279-01
tárolási körülmény
(20% Ehtanol)
Mátrix
4% cross-linked agarose
részecskeméret
60-165 μm
átlagos átmérő
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-11
Működési tartomány
3-10
kapacitás
~50 mg binding capacity (human lgG/ml medium)
alkalmasság
suitable for bioprocess medium
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Protocols
Protein A, coupled to Sepharose, binds IgG via its Fc regions, facilitating affinity chromatography purification.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G Sepharose 4 Fast Flow from Cytiva.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.