GE28-9513-78
Protein A Mag Sepharose™
Cytiva 28-9513-78, pack of 4 × 500 μL
About This Item
Javasolt termékek
ligand
native protein A
kiszerelés
pack of 4 × 500 μL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9513-78
tárolási körülmény
(20% Ethanol, 20% medium slurry)
parameter
Room temperature temp. range
Mátrix
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
kapacitás
8- 17 mg binding capacity(human IgG/ml gel)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Visible and dense Sepharose™ based magnetic beads with Protein A ligand, easy to spot and collect bound target Protein
- Non-adherent beads eliminate smearing effects and aggregate formation. Can be used without detergents
- Simple capture of target Protein in small or large sample volumes (Low microliter to high milliliter scale)
- Optimized capacity for enrichment/immunoprecipitation of target Proteins - only Low amounts of antibody needed
- Flexible protocols with elution conditions optimized for both electrophoresis and MS analysis
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).