GE17-0220-01
CM-Sephadex® C-50
Cytiva 17-0220-01, pack of 100 g
About This Item
Javasolt termékek
ligand
carboxymethyl
leírás
Ion Exchanger Type (value)
Jellemzők
autoclavable Swollen, in salt form for 30 min at 120°C
kiszerelés
pack of 100 g
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0220-01
tárolási körülmény
dry media
Mátrix
cross-linked dextran
részecskeméret
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-13
Működési tartomány
2-12
kapacitás
binding capacity
alkalmasság
none detected for bioprocess medium
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Tulajdonságok és előnyök
- Weak cation exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.