Fontos dokumentumok
C25120
CM Sephadex® C-25
Szinonimák:
CM Sephadex®, Carboxymethyl Sephadex®
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
technika/technikák
activity assay: suitable
Mátrix
cross-linked dextran
gyöngyméret
40-125 μm (dry)
pórusméret
~30,000 Da exclusion limit
működési pH
6-10
pH
2—12
kapacitás
4.0-5.0 meq/g ion exchange capacity
kompatibilitás
mode of use weak cation exchange chromatography
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
helyettesítve
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)