GE17-0150-01
Sepharose™ CL-4B
Cytiva 17-0150-01, pack of 1 L
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
autoclavable Autoclavable, 20 min at 120°C in pH 7
kiszerelés
pack of 1 L
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0150-01
Mátrix
4% agarose
részecskeméret
45-165 μm
cleaning in place
2-14
Működési tartomány
3-13
Általános leírás
Sepharose™ is a bead-formed agarose-based gel filtration matrix. Sepharose™ is available with 3 different agarose contents; 2, 4, and 6%, designated Sepharose™ 2B, Sepharose™ 4B and Sepharose™ 6B respectively, Both Sepharose™ and Sepharose™ CL have broad fractionation ranges which makes them suitable for characterizing or cleaning-up samples containing components of diverse molecular weight.
Sepharose™ CL gels are cross-linked derivatives of Sepharose™ 2B, Sepharose™ 4B and Sepharose™ 6B. The cross-linked form of Sepharose™ is chemically and physically more resistant than Sepharose™ itself, offering the same selectivity with better flow characteristics. Cross-linked Sepharose™ gels are resistant to organic solvents and are thus the choice for separations in organic solvents.
Tulajdonságok és előnyök
- 4% cross-linked agarose gel filtration media.
- Proven base matrix for coupling affinity ligands
- Higher degree of crosslinking improve matrix stability
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Selectivity of HIC medium from Cytiva is based on properties such as hydrophobicity, porosity and particle size.