Fontos dokumentumok
GBL246879
Grace Bio-Labs ProPlate® tray and cover
for stainless steel spring clip modules, holds 3 slide modules
Szinonimák:
slide holder, slide module
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.15
külső méret:
85.3 mm × 127.5 mm
sterilitás
non-sterile
gyártó/kereskedő neve
Grace Bio-Labs 246879
külső méret
85.3 mm × 127.5 mm
szín
none
Általános leírás
Organize up to 3 chambered slides into the footprint of a microtiter plate for use with automated liquid handling robots or plate washers.
Jogi információk
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)