Merck
GBL246870
Grace Bio-Labs ProPlate® tray set
for spring clip modules
Szinonimák:
slide holder, slide module
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.15
sterilitás
non-sterile
gyártó/kereskedő neve
Grace Bio-Labs 246870
külső méret
85.3 mm × 127.5 mm
szín
none
Általános leírás
holds up to 3 slides, includes cover, applicator, and 10 seal strips
Jogi információk
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.